Learn More
3-Methyl-2,4-pentandion, Mischung von Tautomeren, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334474
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334474 25 g 25 Gramm
11324474 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01135.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 815-57-6 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
3-Methyl-2,4-pentanedione involves in asymmetric substitution of 1,3-diphenyl-2-propenyl acetate catalyzed by amphiphilic resin-supported monodentate phosphine ligands can occur.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2,4-Pentanedion beinhaltet die asymmetrische Substitution von 1,3-Diphenyl-2-Propenylacetat, das durch amphiphile Harz-unterstützte Monodentatphosphin-Liganden katalysiert wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- und wärmeempfindlich. Nicht zusammen mit starken Basen und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 815-57-6
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00008762
InChI-Schlüssel GSOHKPVFCOWKPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2,4-pentanedione, methylacetylacetone, 1,1-diacetylethane, 2,4-pentanedione, 3-methyl, methyl acetylacetone, 3-acetylbutan-2-one, 3-methyl-acetylacetone, acmc-209plp, 3-methyl-2,4-pentandione, 3-methylpentan-2,4-dione
PubChem CID 69949
IUPAC-Name 3-Methylpentan-2,4-Dion
SMILES CC(C(=O)C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2,4-pentanedione
Namenshinweis mixture of tautomers
Dichte 0.98
Siedepunkt 170°C to 171°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 635909
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 95%