Learn More
3-Methyl-2-Benzothiazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023178
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437787 5 g 5 Gramm
11447787 25 g -
11457787 100 g -
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11437787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16317.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 149022-15-1 | C8H10ClN3S | 215.70 g/mol
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate is used in the synthesis of benzothiazolium azo dyes. It is a chromogenic reagent used for the determination of cholesterol, benzodiazepines and enzyme activity. As an electrophilic coupling reagent, it is used in the spectrophotometric determination of chloramine-B (CAB) and other residual chlorine content in various environmental water samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-Benzothiazolinonhydrazonhydrochloridhydrat wird bei der Synthese von Benzothiazoliumazofarbstoffen verwendet. Es ist ein chromogenes Reagenz zur Bestimmung von Cholesterin, Benzodiazepinen und Enzymaktivität. Als elektrophiles Koppelreagenz wird es zur spektrophotometrischen Bestimmung von Chloramine-B (CAB) und anderen Restchlorgehalten in verschiedenen Umweltwasserproben eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149022-15-1
Summenformel C8H10ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 215.70
MDL-Nummer MFCD00149370
InChI-Schlüssel OEZPVSPULCMUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-9u2c4w7epr, mbth hydrochloride, 9u2c4w7epr, 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride, z-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride, mbth hcl, ccris 1543, 2 3h-benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride 1:1, 2e-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrochloride
PubChem CID 9575839
IUPAC-Name (Z)-(3-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazin;hydrochlorid
SMILES Cl.CN1C(SC2=CC=CC=C12)=NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3571041
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 215.71 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride