Learn More
3-Methyl-2-Benzothiazolinon Hydrazonhydrochloridhydrat, TRC
Artikelnummer. 30478185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478185 5 g 5 Gramm
30469267 1 g 1 Gramm
30473271 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2889305G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149022-15-1
Summenformel C8H10ClN3S.xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 233.718
Synonym 3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone Hydrazone Monohydrochloride Hydrate, MBTH Hydrochloride Hydrate
IUPAC-Name (Z)-2-Hydrazineyliden-3-methyl-2,3-Dihydrobenzo[d]Thiazol-Hydrochloridhydrat
SMILES CN1/C(SC2=C1C=CC=C2)=N/N.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Hydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Formelmasse 233.039