Learn More
(+/-)-3-Methyl-2-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377405
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11377405 25 g -
11387405 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11377405
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05347.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
3-Methyl-2-butanol wird in GC-MS-Analysen als Referenz für mikrobiologisch erzeugte, flüchtige organische Verbindungen (MVOC) verwendet. Agiert als pflanzlicher Metabolit und als polares Lösungsmittel.
Löslichkeit
Mischbar in Ether und Alkoholen. Schwer in Wasser löslich. (2.8 g/100 ml, 30 °C)
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-75-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004527
InChI-Schlüssel MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
PubChem CID 11732
ChEBI CHEBI:77517
IUPAC-Name 3-Methylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-Methyl-2-butanol
Siedepunkt 112°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718800
Merck Index 14,6031
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 98%