Learn More
3-Methyl-2-Butanon, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15675790 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15675790
Marke: Honeywell Research Chemicals 537721250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-80-4
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00008919
InChI-Schlüssel SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methyl-2-Butanon, Methylisopropylketon, Isopropylmethylketon, 2-Acetylpropan, 2-Butanon, 3-Methyl, Methylbutanon-2, 3-Methylbutanon, Keton, Isopropylmethyl, 2-Methyl-3-Butanon, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC-Name 3-Methylbutan-2-on
SMILES CC(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-Butanon
Schmelzpunkt -92 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 94 °C bis 96 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCOCH3
Menge 250 ml
UN-Nummer UN2397
Beilstein 1071238
Formelmasse 86.13 mol
Reinheit (%) 99 %