Learn More
3-Methyl-2-Butanon, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120086 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15675790
Marke: Honeywell Research Chemicals 537721250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.99
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-80-4
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00008919
InChI-Schlüssel SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methyl-2-Butanon, Methylisopropylketon, Isopropylmethylketon, 2-Acetylpropan, 2-Butanon, 3-Methyl, Methylbutanon-2, 3-Methylbutanon, Keton, Isopropylmethyl, 2-Methyl-3-Butanon, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC-Name 3-Methylbutan-2-on
SMILES CC(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-Butanon
Schmelzpunkt -92 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 94 °C bis 96 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCOCH3
Menge 250 ml
UN-Nummer UN2397
Beilstein 1071238
Formelmasse 86.13 mol
Reinheit (%) 99 %