Learn More
3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetat (3-Methyl-2-buten-1-thiol Vorläufer), TRC
Artikelnummer. 30480626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480626 10 mg 10 Milligramm
30482012 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29440510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33049-93-3
Summenformel C7 H12 O S
Molekulargewicht (g/mol) 144.23
IUPAC-Name S-(3-Methylbut-2-Enyl) Ethanethioat
SMILES CC(=CCSC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Formelmasse 144.0609