Learn More
3-Methyl-2-butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11904781 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10660893 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10455872 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370181000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-86-8
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
InChI-Schlüssel SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
IUPAC-Name 3-Methylbut-2-enal
SMILES CC(=CC=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-butenal
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 132.0°C to 133.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCHO
Brechungsindex 1.4610 to 1.4630
Menge 100 mL
Beilstein 01,IV,3464
Merck Index 15,8587
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit