Learn More
3-Methyl-2-chlor-3H-imidazo[4,5-f]chinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 161087-48-5 |
| Summenformel | C11 H8 Cl N3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cn1c(Cl)nc2c3cccnc3ccc12 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-3-methylimidazo[4,5-f]chinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.65 |
| Formelmasse | 217.0407 |