Learn More
3-Methylfuran-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371397 1 g 1 Gramm
11381397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01763.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4412-96-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4412-96-8
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00014111
InChI-Schlüssel BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-furancarboxylic acid, unii-5jp68392hm, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-furoicacid, methylpyromucic acid, 3-methyl furoic acid, 3-methylpyromucic acid, acmc-20a5im
PubChem CID 78127
IUPAC-Name 3-Methylfuran-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(OC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-furoic acid
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Menge 1 g
Beilstein 116183
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) ≥98%