Learn More
(3 -Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10535554 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10738635 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535554 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55513CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 388072-09-1
Summenformel C6H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 111.144
MDL-Nummer MFCD09811371
InChI-Schlüssel CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
IUPAC-Name (3-Methylfuran-2-yl)methanamin
SMILES CC1=C(OC=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Methyl-2-furyl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 97%