Learn More
3-Methyl-2-pentanon, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methyl-2-pentanone is used as a solvent and as an intermediate for syntheses of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methyl-2-Pentanon wird als Lösungsmittel und als Zwischenprodukt für Synthesen von Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-pentanone |
| Dichte | 0.815 |
| Siedepunkt | 118°C to 119°C |
| Flammpunkt | 12°C (53°F) |
| Brechungsindex | 1.4 00 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN1224 |
| Beilstein | 635791 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. |
| Formelmasse | 100.16 |
| Mehr anzeigen |