Learn More
3-Methyl-2-Pyrazolin-5-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423963
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11423963 10 g 10 Gramm
11433963 50 g 50 Gramm
11443963 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11423963
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10253.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 108-26-9 | C4H6N2O | 98.105 g/mol
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-Pyrazolin-5-on wird bei der Herstellung von spirozyklischem [Indol-3,4′-Pyrano[2,3-c]Pyrazol] durch Reaktion mit Isatinen und Malonitril in Gegenwart von Natriumbromid als Elektrolyt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-26-9
Summenformel C4H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 98.105
MDL-Nummer MFCD00020699
InChI-Schlüssel NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 3-methyl-5-pyrazolone, 3-methyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl, 3-methyl-pyrazolon-5, 2-pyrazolin-5-one, 3-methyl, 3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-methyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-3h-pyrazol-3-one, 3-methyl-pyrazolon-5 german
PubChem CID 7920
IUPAC-Name 3-Methyl-1,4-Dihydropyrazol-5-on
SMILES CC1=NNC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-pyrazolin-5-one
Schmelzpunkt 220°C to 224°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 98.11
Reinheit (%) ≥98%