Learn More
3-Methyl-2-Pyrazolin-5-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methyl-2-Pyrazolin-5-on wird bei der Herstellung von spirozyklischem [Indol-3,4′-Pyrano[2,3-c]Pyrazol] durch Reaktion mit Isatinen und Malonitril in Gegenwart von Natriumbromid als Elektrolyt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-pyrazolin-5-one |
| Schmelzpunkt | 220°C to 224°C |
| Menge | 250 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in ethanol. |
| Formelmasse | 98.11 |
| Reinheit (%) | ≥98% |