Learn More
3-Methyl-2-pyridon, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460613 25 g 25 Gramm
11440613 1 g 1 Gramm
11450613 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12700.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Methyl-2-pyridon wird als Reaktionsmittel mit Chlormethoxymethan zur Herstellung von 1-Methoxymethyl-3-methyl-1H-pyridin-2-one verwendet. Für diese Reaktion ist als Reagenzlösungsmittel CH2Cl2 erforderlich. Die Reaktionszeit beträgt 24 Stunden bei Umgebungstemperatur
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-56-1
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00039704
InChI-Schlüssel MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-pyridone
Schmelzpunkt 137°C to 142°C
Menge 25 g
Beilstein 1422044
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥97%