Learn More
3-Methyl-2-thiophencarboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde |
| CAS | 5834-16-2 |
| Summenformel | C6H6OS |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccsc1C=O |
| IUPAC-Name | 3-Methylthiophen-2-Carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.18 |
| Formelmasse | 126.0139 |