Learn More
3-Methyl-3-buten-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30138047
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138047 50 mL 50 Milliliter
30132700 100 mL 100 Milliliter
30003452 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138047 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29426550ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-32-6
Summenformel C5 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Synonym 3-Buten-1-ol, 3-methyl-, 3-Methyl-3-buten-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol, 2-Methyl-4-hydroxy-1-butene, 3-Isopentenyl alcohol, 3-Methyl-3-butene-1-ol, 3-Methyl-3-butenol, 3-Methylenebutan-1-ol, 4-Hydroxy-2-methyl-1-butene, Isobutenylcarbinol, Isoprenol, Isopropenylethyl alcohol, Methallylcarbinol, NSC 122673
IUPAC-Name 3-methylbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-Buten-1-ol
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Formelmasse 86.0732