Learn More
3-Methyl-3-octanol, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15532323 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 15532323
Marke: Thermo Scientific Acros 456630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5340-36-3
Summenformel C9H20O
Molekulargewicht (g/mol) 144.26
InChI-Schlüssel JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-octanol, 3-octanol, 3-methyl, amylethylmethylcarbinol, 2-ethyl-2-heptanol, aprol 161, acmc-1b1jd, 4-01-00-01807 beilstein handbook reference
PubChem CID 21432
IUPAC-Name 3-methyloctan-3-ol
SMILES CCCCCC(C)(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-octanol
Dichte 0.8220g/mL
Siedepunkt 127.0°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 0.822
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.