Learn More
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364968 10 g 10 Gramm
11374968 2 g 2 Gramm
11354968 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043922.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17869-77-1 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17869-77-1
Summenformel C8H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 156.3
MDL-Nummer MFCD00053867
InChI-Schlüssel JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-trimethylsilyloxy-1-butyne, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yloxy silane, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yl oxy silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethylsilane, 3-methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne, acmc-1brai, silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethyl, 3-trimethylsiloxy-3-methyl-1-butyne
PubChem CID 87344
IUPAC-Name Trimethyl(2-Methylbut-3-in-2-yloxy)silan
SMILES CC(C)(C#C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Siedepunkt 52°C (75 mmHg)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4052
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 156.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit