Learn More
3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinmethanol, TRC
Artikelnummer. 30484248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484248 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3310501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
CAS 103577-66-8
Summenformel C9 H10 F3 N O2
Menge 1 g
Synonym 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
InChI-Formel InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3
SMILES Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F
IUPAC-Name [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 221.1764
Formelmasse 221.0664