Learn More
[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methanol, Mikromol™
Beschreibung
[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 103577-66-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H10 F3 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-Name | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Mehr anzeigen |