Learn More
3-Methyl-4-Isoxazolecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10452644 5 g 5 Gramm
10433963 250 mg 250 Milligramm
10443963 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10452644 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01252DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17153-20-7
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
InChI-Schlüssel YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC-Name 3-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 97%