Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30484303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484303 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3236102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 24964-88-3
Summenformel C7H6BF4N3O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
SMILES Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name 3-Methyl-4-nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 250.94
Formelmasse 251.0489