Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30471273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471273 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM323610250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 24964-88-3
Summenformel C7H6BF4N3O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
SMILES Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name 3-Methyl-4-nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 250.94
Formelmasse 251.0489
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.