Learn More
3-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10700771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10700771 1 g Glasflasche 1 Gramm
10197753 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10700771 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 308990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 1074-98-2
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00014626
InChI-Schlüssel SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
PubChem CID 70633
IUPAC-Name 3-Methyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
SMILES CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver