Learn More
3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10473612 1 g 1 Gramm
10534994 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473612 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03205DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 849066-63-3
Summenformel C9H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.173
MDL-Nummer MFCD01880302
InChI-Schlüssel ASBPDKJMOPNMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl isoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5'-biisoxazole-4'-carboxylicacid, 3',5-dimethyl, maybridge3_007228, 3',5-dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl-4-carboxylic acid
PubChem CID 2744621
IUPAC-Name 3-Methyl-5-(5-Methyl-1,2-Oxazol-3-yl)-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=NO1)C2=C(C(=NO2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.17
Reinheit (%) 97%