Learn More
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidonhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10063230 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10063230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 268085000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS 205692-64-4
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 175°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H13NO3·HCl
MDL-Nummer MFCD00143176
Menge 500 mg
Synonym methyl 5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
InChI-Schlüssel JTZAAEGXSGIXFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CNCC(C1=O)C(=O)OC.Cl
IUPAC-Name Methyl 5-Methyl-4-Oxopiperidin-3-Carboxylat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 207.66
PubChem CID 73012647
Formelmasse 207.66
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver