Learn More
3-Methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444297 5 g 5 Gramm
15434297 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15444297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31683.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6960-20-9 | Molecular Formula: C6H6N2O2 | Molecular Weight: 138.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6960-20-9
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
MDL-Nummer MFCD04114214
InChI-Schlüssel OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-picoline, 5-nitro-3-picoline, pyridine,3-methyl-5-nitro, pubchem6645, 5-methyl-3-nitropyridine, 3-nitro-5-methylpyridine, acmc-209o9m, 3-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 3-methyl-5-nitro, pyridine, 3-methyl-5-nitro-9ci
PubChem CID 250373
IUPAC-Name 3-Methyl-5-Nitropyridin
SMILES CC1=CC(=CN=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%