Learn More
3-Methyl-5-phenylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30476916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476916 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21891050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-phenylisoxazole
CAS 1008-75-9
Summenformel C10H9NO
Menge 50 mg
Synonym 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
SMILES CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 159.18
Formelmasse 159.0684