Learn More
3-Methyl-5-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476347 5 g 5 Gramm
15156635 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyd wird als Katalysator verwendet. Auch als Lösungsmittel.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000339-55-8
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.148
MDL-Nummer MFCD08741401
InChI-Schlüssel LAGVGNCAIJDRHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-formyl-5-trifluoromethoxy toluene, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 26985609
IUPAC-Name 3-Methyl-5-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C=O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brechungsindex 1.459
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%