Learn More
3-Methyl-5-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15465437
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15465437 1 g 1 Gramm
15475437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15465437 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32689.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 916420-52-5
Summenformel C9H6ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.59
MDL-Nummer MFCD09025371
InChI-Schlüssel CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride
PubChem CID 46737538
IUPAC-Name 3-Methyl-5-(Trifluormethyloxy)benzoylchlorid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Brechungsindex 1.4706
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 238.59
Reinheit (%) 97%