Learn More
3-Methyl-6-Nitroindazol, TRC
Artikelnummer. 30477209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477209 10 g 10 Gramm
30473356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477209 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32555510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6494-19-5
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
Synonym 6-Nitro-3-methylindazole, 3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
SMILES Cc1n[nH]c2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-6-nitroindazole
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-7-3-2-6(11(12)13)4-8(7)10-9-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Formelmasse 177.0538