Learn More
3-Methyladenin, TRC
Artikelnummer. 30483721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483721 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483721 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM275904500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl Adenine
CAS 5142-23-4
Summenformel C6 H7 N5
Menge 500 mg
Synonym 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-6-aminopurine, 3-Methyladenine, 6-Amino-3-methylpurine, N3-Methyladenine, NSC 66389
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
SMILES Cn1cnc(N)c2ncnc12
IUPAC-Name 3-Methylpurin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Formelmasse 149.0701