Learn More
3-Methyl-beta-styrylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493857
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493857 5 g 5 Gramm
15483857 1 g 1 Gramm
15417755 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30073.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421061-31-5
Summenformel C15H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 244.141
MDL-Nummer MFCD12546181
InChI-Schlüssel RYYOODZZGKJVFR-MDZDMXLPSA-N
Synonym 3-methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 2-3-methylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-methylstyryl-1,3,2-dioxaborolane, e-4,4,5,5-tetramethyl-2-3-methylstyryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-trans-2-m-tolylvinyl 1,3,2 dioxaborolane, 2-e-2-3-methylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-3-methylphenyl ethenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 73554487
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-2-(3-methylphenyl)ethenyl]-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC2=CC(=CC=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Siedepunkt 114°C (0.3 mmHg)
Brechungsindex 1.5235
Menge 5 g
Formelmasse 244.14
Reinheit (%) 97%