Learn More
3-Methyl-d3-pyridin, TRC
Artikelnummer. 30413258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413258 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30413258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP43720125MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-17-3
Summenformel C6 D3 H4 N
Menge 25 mg
Synonym Pyridine','3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3)
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cccnc1
IUPAC-Name 3-(Trideuteriomethyl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 96.145
Formelmasse 96.0767