Learn More
3-Methyl Hippuric Acid, TRC
Artikelnummer. 30137376
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137376 5 mg 5 Milligramm
30135679 100 mg 100 Milligramm
17982815 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3119855MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27115-49-7
Summenformel C10 H11 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Synonym Glycine, N-(3-methylbenzoyl)-, Hippuric acid, 3-methyl- (7CI), Hippuric acid, m-methyl- (6CI,8CI), N-(3-Methylbenzoyl)glycine, (3-Methyl-benzoylamino)-acetic acid, 2-[(3-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(3-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 3-Methylbenzoylglycine, 3-Methylhippuric acid, NSC 201735, m-Methylhippuric acid, m-Toluric acid
IUPAC-Name 2-[(3-methylbenzoyl)amino]acetic acid
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl Hippuric Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
Formelmasse 193.0739