Learn More
3-[Methyl(pentyl)amino]propansäurehydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050353 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050353 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1326.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-[Methyl(pentyl)amino]propansäurehydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
CAS 625120-81-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H19 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ibanic acid hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), N-Methyl-N-pentyl-beta-alanine hydrochloride, Ibandronate Related Compound A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
SMILES Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
IUPAC-Name 3-[Methyl(pentyl)amino]propansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 209.71
Menge 25 mg
Formelmasse 209,1183 g/mol