Learn More
3'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119399 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10119399 5 g Glasflasche 5 Gramm
10057939 25 g Glasflasche 25 Gramm
10017989 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10119399 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126170050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 585-74-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-74-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00008742
InChI-Schlüssel FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
PubChem CID 11455
IUPAC-Name 1-(3-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3′-Methylacetophenone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -9.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 218.0°C to 220.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCH3
Brechungsindex 1.529
Menge 5 g
Beilstein 07,307
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit