Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Methyladenin, rein
Artikelnummer. 10128802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10128802 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10096372 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10128802 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 379795000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5142-23-4
Summenformel C6H7N5
Molekulargewicht (g/mol) 149.16
MDL-Nummer MFCD00010531
InChI-Schlüssel FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyladenine
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 26,V,17,151
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
IUPAC-Name 3-methyl-3H-purin-6-amine
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyladenine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.