Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Methyladenin, rein
Artikelnummer. p-3200943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10096372
Marke: Thermo Scientific Chemicals 379791000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5142-23-4
Summenformel C6H7N5
Molekulargewicht (g/mol) 149.16
MDL-Nummer MFCD00010531
InChI-Schlüssel FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyladenine
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 26,V,17,151
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
IUPAC-Name 3-Methylpurin-6-Amin
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyladenine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.