missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Methyladipsäure, 99 %

Artikelnummer. 11439337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439337 100 g 100 Gramm
11429337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11439337 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. B21387.22

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3058-01-3
MDL-Nummer MFCD00002804
ChEBI CHEBI:68503

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methyladipic acid
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Siedepunkt 229°C to 231°C (30 mmHg)
Summenformel C7H12O4
Menge 100 g
Synonym 3-methyladipic acid, hexanedioic acid, 3-methyl, +-3-methyladipic acid, beta-methyl-adipic acid, 3-methyl-hexanedioic acid, 3-methyl adipic acid, 3-methyl-adipic acid, acmc-20ah5v, acmc-1cr8a, hexanedioic acid,3-methyl
InChI-Schlüssel SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 3-Methylhexanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
PubChem CID 12292
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.