missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylamino-1,2-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045975
28.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40137-22-2
C4H11NO2
105.137
MFCD00082732
WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
2734122
3-(Methylamino)propan-1,2-diol
CNCC(CO)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40137-22-2
C4H11NO2
105.137
MFCD00082732
WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
2734122
3-(Methylamino)propan-1,2-diol
CNCC(CO)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylamino-1,2-propanediol
Dichte 1.093
Siedepunkt 239°C to 241°C
Flammpunkt 152°C (305°F)
Brechungsindex 1.4745
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1733341
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'