Learn More
3-Methylamino-1,2-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30480504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480504 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3324931G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylamino-1,2-propanediol
CAS 40137-22-2
Summenformel C4 H12 N O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1
SMILES C[NH2+]C[C@H](O)CO
IUPAC-Name [(2S)-2,3-DiHydroxypropyl]-methylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 106.144
Formelmasse 106.086