Learn More
3-Methylamino-1-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445018
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15445018 1 g 1 Gramm
15455018 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15445018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58818.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 42055-15-2 | C4H11NO | 89.138 g/mol
3-Methylamino-1-propanol is an alkanolamine that is used to redisperse compacted solids (such as antiperspirant materials) in order to analyze its components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylamino-1-propanol ist ein Alkanolamin, das zum Redispergieren verdichteter Feststoffe (wie Antitranspirantstoffe) verwendet wird, um die Bestandteile zu analysieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42055-15-2
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.138
MDL-Nummer MFCD06797456
InChI-Schlüssel KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylamino propan-1-ol, 3-methylamino-1-propanol, 3-methylaminopropanol, 3-methylamino-propanol, 3-methylamino propanol, acmc-1argo, 3-methylamino-propan-1-ol, 3-hydroxypropyl methylamine, n-methyl-3-hydroxypropylamine
PubChem CID 10148986
IUPAC-Name 3-(Methylamin)propan-1-ol
SMILES CNCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylamino-1-propanol
Dichte 0.98
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 82°C (180°F)
Strukturformel CH3NH(CH2)3OH
Brechungsindex 1.44
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 95%