missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylamino-1-propanol, TRC

Artikelnummer. 30471915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471915 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30471915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28702025G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylamino-1-propanol
CAS 42055-15-2
Summenformel C4H11NO
Menge 25 g
Synonym (3-Hydroxypropyl)methylamine, 3-(Methylamino)propanol, 3-(N-Methylamino)-1-propanol, 3-(N-Methylamino)propanol, AMP-P 5, N-(3-Hydroxypropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxypropyl)methylamine, N-Methyl-3-aminopropanol, N-Methylpropanolamine, gamma-(Methylamino)propanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
SMILES CNCCCO
IUPAC-Name 3-(Methylamin)propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
Formelmasse 89.0841
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.