Learn More
3-(Methylamino)-oxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433898 250 mg 250 Milligramm
15443898 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57425.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 952182-03-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich (307 g/l) (25 °C)
Hinweise
Lagerung bei2-8°C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 952182-03-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.122
MDL-Nummer MFCD08544349
InChI-Schlüssel JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
PubChem CID 46839993
IUPAC-Name N-Methyloxetan-3-Amin
SMILES CNC1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylamino)oxetane
Flammpunkt 40°C (104°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Very Soluble (307g/L) (25°C)
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 95%