Learn More
3-Methylbenzenecarboximidamid-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10783833 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10039461 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783833 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08395DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20680-59-5
Summenformel C8H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 170.64
MDL-Nummer MFCD02180878
InChI-Schlüssel QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
PubChem CID 2800701
IUPAC-Name 3-Methylbenzolcarboximidamid;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 170.64
Reinheit (%) 97%