Learn More
3-Methylbenzenecarboximidamid-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 170.64 |
| Reinheit (%) | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?