Learn More
3-Methylbenzo[b]furan-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460137 1 g 1 Gramm
11470137 5 g 5 Gramm
11480137 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21044.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 24673-56-1 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24673-56-1
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
MDL-Nummer MFCD00060511
InChI-Schlüssel YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 600591
IUPAC-Name 3-Methyl-1-Benzofuran-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 192°C to 197°C
Menge 1 g
Beilstein 132104
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%