Learn More
3-Methylbenzo[f]chinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481407 5 g 5 Gramm
11491407 25 g 25 Gramm
11401417 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24920.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Methylbenzo[f]chinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 85-06-3
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.249
MDL-Nummer MFCD00046906
InChI-Schlüssel SUHRSZJZYUCLOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzo f quinoline, benzo f quinoline, 3-methyl, beta-naphthoquinaldine, .beta.-naphthoquinaldine, unii-j67ocr12xn, j67ocr12xn
PubChem CID 6797
IUPAC-Name 3-Methylbenzo[f]Chinolin
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C=C2
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzo[f]quinoline
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.